Tisk…
3-Ethoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912018-100G OR912018-25G OR912018-5G
APOSOR912018-100GEA 14780 CZK
APOSOR912018-100G APOSOR912018-25G APOSOR912018-5G
3-Ethoxyphenol 95%
3-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016450
CAS číslo: 621-34-1