4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR912015-25G
OR912015-5G
APOSOR912015-25GEA
5530
CZK
APOSOR912015-25G
APOSOR912015-5G
4-Ethoxyphenylacetonitrile 95%
4-Ethoxyphenylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016401 CAS číslo: 6775-77-5 |