Tisk…
4-Methyl-1-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR912013-5G
APOSOR912013-5GEA 2610 CZK
APOSOR912013-5G
4-Methyl-1-indanone 95%
4-Methyl-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015759
CAS číslo: 24644-78-8