L-Isoserine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR911994-100G
APOSOR911994-100GEA
3440
CZK
APOSOR911994-100G
L-Isoserine 97%
L-Isoserine
Vzorec:
C₃H₇NO₃ MW: 105,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03428326 CAS číslo: 632-13-3 |