Tisk…
L-Isoserine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR911994-100G
APOSOR911994-100GEA 3440 CZK
APOSOR911994-100G
L-Isoserine 97%
L-Isoserine
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428326
CAS číslo: 632-13-3