Tisk…
3-Methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911987-25G
APOSOR911987-25GEA 1780 CZK
APOSOR911987-25G
3-Methylquinoline 95%
3-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014661
CAS číslo: 612-58-8