Tisk…
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 14450 CZK
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060042
CAS číslo: 1007462-48-7