Tisk…
3',5'-Dichloroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911946-1G OR911946-5G
APOSOR911946-1GEA 0 CZK
APOSOR911946-1G APOSOR911946-5G
3',5'-Dichloroacetophenone 95%
3',5'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045189
CAS číslo: 14401-72-0