Tisk…
Pirfenidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911941-10G OR911941-1G OR911941-5G
APOSOR911941-10GEA 3150 CZK
APOSOR911941-10G APOSOR911941-1G APOSOR911941-5G
Pirfenidone 98%
Pirfenidone
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866047
CAS číslo: 53179-13-8