Tisk…
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 3150 CZK
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₃ClN₂
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012950
CAS číslo: 530-47-2
UN: 3261
ADR: 8,III