Tisk…
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911927-100G OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA 7280 CZK
APOSOR911927-100G APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00511094
CAS číslo: 21573-10-4