Tisk…
4-Phenoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911925-25G
APOSOR911925-25GEA 3150 CZK
APOSOR911925-25G
4-Phenoxypyridine 95%
4-Phenoxypyridine
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235157
CAS číslo: 4783-86-2