Tisk…
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-indolinone
OR911911-5G
APOSOR911911-5GEA 2320 CZK
APOSOR911911-5G
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782133
CAS číslo: 139122-19-3