Tisk…
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911909-1G OR911909-250MG
APOSOR911909-1GEA 20470 CZK
APOSOR911909-1G APOSOR911909-250MG
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
Vzorec: C₈H₁₁ClN₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 85386-99-8