Tisk…
(R)-(-)-1-Indanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR911887-1G OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA 4630 CZK
APOSOR911887-1G APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064164
CAS číslo: 697-64-3