Tisk…
4-Methylthiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 1820 CZK
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazole 95%
4-Methylthiazole
Vzorec: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Bod varu: 133…134 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005340
CAS číslo: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III