Tisk…

3-Hydroxy-p-anisidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 8040 CZK
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Vzorec: C₇H₉NO₂
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010222
CAS číslo: 1687-53-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR