Tisk…
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911846-1G OR911846-5G
APOSOR911846-1GEA 612 CZK
APOSOR911846-1G APOSOR911846-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035950
CAS číslo: 24544-08-9