Tisk…
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911845-5G
APOSOR911845-5GEA 1870 CZK
APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 81569-44-0