Tisk…
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 5530 CZK
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009706
CAS číslo: 3446-90-0