Tisk…
m-Phenetidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 12400 CZK
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Phenetidine 95%
m-Phenetidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 621-33-0