Tisk…
2-tert-Butylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butyl)aniline
OR911839-100G
APOSOR911839-100GEA 5560 CZK
APOSOR911839-100G
2-tert-Butylaniline 98%
2-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130023
CAS číslo: 6310-21-0