Tisk…
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 12400 CZK
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752651
CAS číslo: 63237-84-3