Tisk…
2,3-Dimethylanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 5130 CZK
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisole 95%
2,3-Dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008376
CAS číslo: 2944-49-2