Tisk…
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9118-1G OR9118-250MG OR9118-5G
APOSOR9118-1GEA 2570 CZK
APOSOR9118-1G APOSOR9118-250MG APOSOR9118-5G
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00766804
CAS číslo: 34376-54-0