Tisk…
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911787-1G OR911787-5G
APOSOR911787-1GEA 0 CZK
APOSOR911787-1G APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672902
CAS číslo: 90-52-8