Tisk…
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 1380 CZK
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094250
CAS číslo: 52133-67-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III