Tisk…
2,3,6-Trichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911758-100G OR911758-25G
APOSOR911758-100GEA 9100 CZK
APOSOR911758-100G APOSOR911758-25G
2,3,6-Trichloropyridine 98%
2,3,6-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463516
CAS číslo: 6515-09-9