Tisk…
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911756-1G OR911756-25G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 1240 CZK
APOSOR911756-1G APOSOR911756-25G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844736
CAS číslo: 30981-98-7