Tisk…
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911753-5G
APOSOR911753-5GEA 3060 CZK
APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657567
CAS číslo: 13566-48-8