Tisk…
3-Phenylpropionamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylpropanamide
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 6850 CZK
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phenylpropionamide 98%
3-Phenylpropionamide
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025535
CAS číslo: 102-93-2