Tisk…
1-Propylimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911741-100G OR911741-25G OR911741-500G
APOSOR911741-100GEA 0 CZK
APOSOR911741-100G APOSOR911741-25G APOSOR911741-500G
1-Propylimidazole 97%
1-Propylimidazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060494
CAS číslo: 35203-44-2