Tisk…
Boc-D-ABU-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911736-25G
APOSOR911736-25GEA 1950 CZK
APOSOR911736-25G
Boc-D-ABU-OH 97%
Boc-D-ABU-OH
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270335
CAS číslo: 45121-22-0