Tisk…
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911731-100G OR911731-25G
APOSOR911731-100GEA 3910 CZK
APOSOR911731-100G APOSOR911731-25G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078062
CAS číslo: 7326-19-4