Tisk…
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911726-100G OR911726-25G
APOSOR911726-100GEA 8270 CZK
APOSOR911726-100G APOSOR911726-25G
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
1-Bromo-4-methoxybutane
Vzorec: C₅H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037102
CAS číslo: 4457-67-4