3-Isochromanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
OR911720-500G
APOSOR911720-500GEA
3270
CZK
APOSOR911720-500G
3-Isochromanone 98%
3-Isochromanone
Vzorec:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043005 CAS číslo: 4385-35-7 |