Tisk…
2,4-Dimethylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911716-5G
APOSOR911716-5GEA 6580 CZK
APOSOR911716-5G
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006760
CAS číslo: 1198-37-4