Tisk…
N-Ethyl-4-hydroxypiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911703-1G OR911703-5G
APOSOR911703-1GEA 0 CZK
APOSOR911703-1G APOSOR911703-5G
N-Ethyl-4-hydroxypiperidine 97%
N-Ethyl-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006509
CAS číslo: 3518-83-0