Tisk…
1-Cyanotetraline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911672-100G OR911672-25G
APOSOR911672-100GEA 5430 CZK
APOSOR911672-100G APOSOR911672-25G
1-Cyanotetraline 98%
1-Cyanotetraline
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703294
CAS číslo: 56536-96-0