Tisk…
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR911661-500G
APOSOR911661-500GEA 3480 CZK
APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Bod varu: 190 °C/760mmHg
Bod tání: 82…86 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006146
CAS číslo: 1124-11-4