Tisk…
7-Methylquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911658-100G OR911658-25G OR911658-5G
APOSOR911658-100GEA 12370 CZK
APOSOR911658-100G APOSOR911658-25G APOSOR911658-5G
7-Methylquinoline 97%
7-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
MDL Number: MFCD00006805
CAS číslo: 612-60-2