Tisk…
2-Methoxypyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911646-100G OR911646-500G
APOSOR911646-100GEA 1700 CZK
APOSOR911646-100G APOSOR911646-500G
2-Methoxypyrazine 98%
2-Methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006126
CAS číslo: 3149-28-8