Tisk…
4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911637-1G OR911637-5G
APOSOR911637-1GEA 612 CZK
APOSOR911637-1G APOSOR911637-5G
4-(Methylthio)phenylacetic acid 95%
4-(Methylthio)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192325
CAS číslo: 16188-55-9