Tisk…
1-Bromo-3-methoxypropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR911631-100G OR911631-25G
APOSOR911631-100GEA 1240 CZK
APOSOR911631-100G APOSOR911631-25G
1-Bromo-3-methoxypropane 97%
1-Bromo-3-methoxypropane
Vzorec: C₄H₉BrO
Bod varu: 132 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258473
CAS číslo: 36865-41-5
UN: 2344
ADR: 3,III