Tisk…
Fenofibric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 16570 CZK
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Vzorec: C₁₇H₁₅ClO₄
MW: 318,75 g/mol
Bod tání: 187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792461
CAS číslo: 42017-89-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III