Tisk…
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911601-100G OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA 5200 CZK
APOSOR911601-100G APOSOR911601-25G
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
1-Phenyl-1,2-propanedione
Vzorec: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008755
CAS číslo: 579-07-7