Tisk…
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 3640 CZK
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366503
CAS číslo: 959577-68-5