Tisk…
6-Methoxy-o-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911595-1G OR911595-25G OR911595-5G
APOSOR911595-1GEA 1540 CZK
APOSOR911595-1G APOSOR911595-25G APOSOR911595-5G
6-Methoxy-o-toluidine 95%
6-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075455
CAS číslo: 50868-73-0