Tisk…
Methyl 4-Isopropylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911559-1G OR911559-25G OR911559-5G
APOSOR911559-1GEA 1990 CZK
APOSOR911559-1G APOSOR911559-25G APOSOR911559-5G
Methyl 4-Isopropylbenzoate 97%
Methyl 4-Isopropylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203666
CAS číslo: 20185-55-1