Tisk…
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA 2070 CZK
APOSOR911554-25G
3-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
3-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684191
CAS číslo: 64407-07-4