Tisk…
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911539-100G OR911539-25G
APOSOR911539-100GEA 6910 CZK
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039520
CAS číslo: 2411-83-8